Learn More
Vatalanib Dihydrochloride, TRC
Code produit 30456988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456988 10 mg 10mg
30450552 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30456988 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV09950010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 212141-51-0
Formule moléculaire C20 H15 Cl N4 . 2 Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 419.73
Synonyme 1-Phthalazinamine, N-(4-chlorophenyl)-4-(4-pyridinylmethyl)-, hydrochloride (1:2), 1-Phthalazinamine, N-(4-chlorophenyl)-4-(4-pyridinylmethyl)-, dihydrochloride (9CI), Vatalanib dihydrochloride
Nom IUPAC N-(4-chlorophényl)-4-(pyridine-4-ylméthyl)phtalazine-1-amine ; Dihydrochlorure
SMILES Cl.Cl.Clc1ccc(Nc2nnc(Cc3ccncc3)c4ccccc24)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Vatalanib Dihydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H15ClN4.2ClH/c21-15-5-7-16(8-6-15)23-20-18-4-2-1-3-17(18)19(24-25-20)13-14-9-11-22-12-10-14;;/h1-12H,13H2,(H,23,25);2*1H
Poids de la formule 418.0519