Learn More
UVP Transilluminateur modèle VB-26
Code produit 11746832
Change view
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
11746832 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11746832 Fournisseur UVP Code fournisseur 95046102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces transilluminateurs pour surveiller et détecter la migration de l’ADN et l’expression des protéines en temps réel. Les transilluminateurs UVP™ assurent le rétroéclairage des matériaux fluorescents transparents sur l’ensemble de la surfac
  • Conçu pour une utilisation avec les colorations GFP
  • La lumière bleue est transmise à travers quasiment tous les équipements de laboratoire transparents (plastique, verre, etc.)
  • Dimensions avec couvercle (P x I x H) 241 x 337 x 121 mm
  • 8 W
  • Le couvercle ambré (inclus) bloque la transmission de la lumière bleue et permet la visualisation des milieux au-dessus de 500 nm
Paramètres d’intensité variable :
  • Le réglage élevé permet l’excitation de fluorophores par lumière bleue (460-470 nm) sur gels pour la photographie de routine
  • Le milieu est excellent pour la visualisation et l’excision simple bande rapide
  • Le réglage bas permet de positionner et de préparer des gels, d’exciter plusieurs bandes et de se concentrer pour la photographie
Spécification
Largeur (métrique) 279 mm
Hauteur (métrique) 122 mm
Profondeur (métrique) 356 mm
Type de produit Transluminateur à lumière bleue
À utiliser avec (application) Surveillance et détection de la migration d’ADN et de l’expression protéique en temps réel
Surface de filtration (métrique) 210 x 260 mm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Taille (métrique) du filtre 210 x 260 mm
Modèle VB-26
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Intensity Élevé/moyenne/faible
Wavelength 460 à 470 nm
Type d’éclairage Visi-Blue