Learn More
UVP Transilluminateur modèle VB-40
Code produit 12813948
Change view
Click to view available options
Profondeur (métrique):
337 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique)
12813948 337 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12813948 Fournisseur UVP Code fournisseur 95043302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le transilluminateur à lumière blanche est idéal pour l’imagerie des gels de protéines colorés à la Coomassie™ ou à l’argent, des films autoradiographiques et des films à rayons X
Le transilluminateur Visi-Blue émet à 460 nm à 470 nm et est livré avec un couvercle de protection de couleur ambrée qui protège l’utilisateur de l’émission pour permettre la visualisation simultanée de tous les échantillons au-dessus de 500 nm. Le transilluminateur à lumière blanche est idéal pour l’imagerie des gels de protéines colorés à la Coomassie™ ou à l’argent, des films autoradiographiques et des films à rayons X. Les plaques de filtration en plexiglas et en verre sont scellées dans l’unité pour assurer leur durabilité. Le transilluminateur VisiBlue émet à 460 nm à 470 nm et est livré avec un couvercle de protection de couleur ambrée qui protège l’utilisateur de l’émission pour permettre la visualisation simultanée de tous les échantillons au-dessus de 500 nm. Le transilluminateur à lumière blanche est idéal pour l’imagerie des gels de protéines colorés à la Coomassie™ ou à l’argent, des films autoradiographiques et des films à rayons X. Les plaques de filtration en plexiglas et en verre sont scellées dans l’unité pour assurer leur durabilité.
Spécification
Largeur (métrique) 486 mm
Hauteur (métrique) 143 mm
Profondeur (métrique) 337 mm
Type de produit Transilluminateur à lumière bleue
À utiliser avec (application) Systèmes d’imagerie UVP
Surface de filtration (métrique) 200 x 400 mm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Taille (métrique) du filtre 200 x 400 mm
Modèle VB-40
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Intensity Élevé/Moyen/Faible
Wavelength 460 à 470 nm
Type d’éclairage Visi-Blue