Learn More
VBY-825, MedChemExpress
Code produit 16469477
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469477 5 mg
16406938 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16469477 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15958
MedChemExpress VBY-825 is a novel, reversible cathepsin inhibitor with high potency against cathepsins B, L, S and V.
VBY-825 is a novel, reversible cathepsin inhibitor with high potency against cathepsins B, L, S and V.
Spécification
Nom chimique ou matériau VBY-825
CAS 1310340-58-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H29F4N3O5S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (233.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[C@H](NC([C@@H](N[C@@H](C1=CC=C(F)C=C1)C(F)(F)F)CS(=O)(CC2CC2)=O)=O)C(C(NC3CC3)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 535.55
Poids de la formule 535.55
Pourcentage de pureté 99.29%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease