Description
- Fourni avec un capteur de pression en céramique résistant aux produits chimiques
- L’écran TFT haute résolution garantit un fonctionnement et une navigation intuitifs
- La vanne de ventilation fonctionne même en cas de coupure de courant et aére la chambre à vide
- Jusqu’à 10 programmes peuvent être sauvegardés, avec au plus 10 séquences de pression/temps
- L’expérience peut être gérée via labworldsoft™ (interface RS232) et un capteur de température PT1000 externe peut être connecté pour mesurer la température de toutes les applications
- Le bouton d’urgence arrête le contrôleur et aére la chambre à vide
- La longévité des vannes est supportée par la fonction de nettoyage, qui peut être réglée pour chaque application
- Le fonctionnement du contrôleur de vide est facilité par un choix de langues (menu)
- Le micrologiciel du périphérique peut être régulièrement mis à jour grâce à l’outil gratuit de mise à jour du micrologiciel (via USB)
Spécification
Spécification
| Tension | 100/240 V |
| Poids (métrique) | 1,284 kg |
| Fréquence | 50/60 Hz |