Learn More
Sonics Materials SONIFICATEUR 750W + SONDE 13 MM Pour volume de 250 μl à 1000 ml
Code produit 11743619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance:
750 W
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance Conditionnement
11743619 750 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11743619 Fournisseur Sonics Materials Code fournisseur VC750220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Robust and reliable 750 Watt ultrasonic processors for small and medium volume applications that are ideal for safely processing a wide range of organic and inorganic materials from 250 microliters to 1 liter.
Sonificateur 500 et 750 W
• Affichage de la puissance de sortie en Watt et de l'énergie dissipée en Joule
• Syntonisation automatique de la sonde
• Pulseur, limite la surchauffe de l'échantillon
• Volume 250μL à 1L
• Syntonisation automatique ajustant en continu la fréquence de résonance de la sonde: performances optimales en permanence. Amplitude de vibration réglable avec affichage numérique de la puissance résultante en Watt et énergie dissipée en
• Joule (variable selon la densité du liquide)
• Affichage numérique de tous les paramètres. Pulseur 1 à 59 s, évite l'échauffement de l'échantillon par alternance des cycles de sonification et relaxation. Minuterie 1 s à 10 h avec affichage numérique du temps écoulé et de consigne
• Convertisseur étanche aux poussières, à l'humidité et aux vapeurs corrosives
• Sonificateur avec affichage de l'énergie
• Sonificateur VC750, 750 W
• Inclus avec générateur, convertisseur chromé et sonde 75024 13mm en alliage de titane autoclavable pour volume 10 à 250 m. sonde 13mm
Spécification
Type de produit Ultrasonic Processor
Puissance 750 W