Learn More
Sonics Materials Processeur à ultrasons VCX-1500HV
Code produit 11783649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance:
1 500 W
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance Conditionnement
11783649 1 500 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11783649 Fournisseur Sonics Materials Code fournisseur VCX1500HV220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conçu principalement pour la dispersion et l’homogénéisation, ce système de traitement de liquide ultrasonique à volume élevé 1500 watts est idéal pour les applications à grand volume.
  • Processeurs et équipements à ultrasons pour les applications à grand volume
  • Le taux de production de la cuve à flux continu est généralement de 100 litres/heure ; les variables étant la viscosité et le degré de traitement désiré
  • La cuve à flux continu est recommandée pour le traitement d’échantillons à faible viscosité qui ne nécessitent pas une exposition prolongée aux ultrasons
  • Conçue principalement pour la dispersion et l’homogénéisation
  • La cuve à flux continu est facile à démonter pour l’inspection et le nettoyage et est dotée d’une chemise d’eau pour permettre le refroidissement / chauffage de l’échantillon pendant son traitement
Spécification
Puissance 1 500 W