Learn More
Sonics Materials Microprocesseur à ultrasons VCX 500
Code produit 11753619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance:
500 W
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance Conditionnement
11753619 500 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11753619 Fournisseur Sonics Materials Code fournisseur VCX500220
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-02-2027
Traite en toute sécurité une large gamme de matériaux organiques et inorganiques, de 250 microlitres à 1 litre.
  • Processeurs à ultrasons pour applications de petit et moyen volumes
  • Traite en toute sécurité une large gamme de matériaux organiques et inorganiques, de 250 microlitres à 1 litre 
  • Les applications typiques incluent la nanotechnologie (production de matériaux en nanoparticules et dispersions de graphène), la lyse cellulaire, la préparation d’échantillons, l’homogénéisation, le dosage ChIP, l’émulsification, la désagrégation et la désagglomération, ainsi que les utilisations dans le domaine du traitement sonochimique
  • Contrôle du point de consigne de l’énergie et de la température, wattmètre numérique, réglage automatique et minuteur de traitement de 10 heures
Specifications
Puissance 500 W
Dimensions (L x l x H) 13,5 x 7,5 x 9,25 in (340 x 190 x 235 mm)
À utiliser avec (application) Nanotechnologie (production de matériaux en nanoparticules et dispersions de graphène), lyse cellulaire, préparation d’échantillons, homogénéisation, dosage ChIP, émulsification, désagrégation et désagglomération, et utilisations dans le domaine du traite
Comprend Sonde standard de diamètre 0,5 po avec pointe remplaçable
Minuteur Minuteur de traitement de 10 heures