Learn More
Sonics Materials Microprocesseur à ultrasons VCX 750
Code produit 11763619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance:
750 W
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance Conditionnement
11763619 750 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11763619 Fournisseur Sonics Materials Code fournisseur VCX750220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15155.00€
    5291.39€ / 1 pièces
    Économisez 9863.61€
    65% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les processeurs à ultrasons 750 watts pour les applications à faible et moyen volume sont parfaits pour le traitement en toute sécurité d’une large gamme de matériaux organiques et inorganiques, de 250 microlitres à 1 litre.
  • Processeurs à ultrasons pour applications de petit et moyen volumes
  • 500 et processeurs à ultrasons 750 watts utilisés pour traiter en toute sécurité une large gamme de matériaux organiques et inorganiques, de 250 microlitres à 1 litre
  • Les applications typiques incluent la nanotechnologie (production de matériaux en nanoparticules et dispersions de graphène), la lyse cellulaire, la préparation d’échantillons, l’homogénéisation, le dosage ChIP, l’émulsification, la désagrégation et la désagglomération, ainsi que les utilisations dans le domaine du traitement des liquides sonochimiques
  • Moniteur d’énergie, wattmètre numérique, à microprocesseur et programmable
  • Minuteur de traitement de 10 heures
Spécification
Puissance 750 W
À utiliser avec (application) Applications de petit et moyen volume
Minuteur Minuteur de traitement de 10 heures