Learn More
Vegita, TRC
Code produit 30012519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012519 1 mg 1mg
30004927 10 mg 10mg
30009037 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012519 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV1100001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33813-20-6
Formule moléculaire C4 H4 N2 S3
Poids moléculaire (g/mol) 176.28
Synonyme 3H-Imidazo[2,1-c]-1,2,4-dithiazole-3-thione, 5,6-dihydro-, 5,6-Dihydro-3H-imidazo[2,1-c]-1,2,4-dithiazole-3-thione, EBIS, ETM, ETM (heterocycle), Endodan, Etem, Ethylenebisdiisothiocyanato sulfide, Ethylenebisthiuram monosulfide, Ethylenethiocarbamyl sulfide, Ethylenethiuram monosulfide, Ethylenethiuram sulfide, Hortocritt, N,N'-Dimethylene-5-imino-1,2-dithio-4-azolidine-3-thione, Thiuram monosulfide, 1,2-ethanediyl-, Vegita
Nom IUPAC 5,6-dihydroimidazo[2,1-c][1,2,4]dithiazole-3-thione
SMILES S=C1SSC2=NCCN12
Spécification
Nom chimique ou matériau EBIS
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H4N2S3/c7-4-6-2-1-5-3(6)8-9-4/h1-2H2
Poids de la formule 175.9537