Learn More
Impureté cyclique de la venlafaxine, TRC
Code produit 30455705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455705 10 mg 10mg
30451025 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30455705 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV12001510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93413-70-8
Formule moléculaire C17 H25 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 275.39
Synonyme Venlafaxine EP Impurity E
Nom IUPAC 5-(4-méthoxyphényl)-3-méthyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane
SMILES COc1ccc(cc1)C2CN(C)COC23CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Venlafaxine Cyclic Impurity H
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H25NO2/c1-18-12-16(14-6-8-15(19-2)9-7-14)17(20-13-18)10-4-3-5-11-17/h6-9,16H,3-5,10-13H2,1-2H3
Poids de la formule 275.1885