Learn More
R&D Systems™ Venlafaxine hydrochloride
Code produit 18085882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18085882 50 mg 50mg
18074192 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18085882 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2917/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    613.86€
    556.50€ / 50mg
    Économisez 57.36€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-HT and NA reuptake inhibitor (SNRI)
Dual serotonin/noradrenalin re-uptake inhibitor that displays ∽ 30-fold higher affinity for SERT than NET (Ki values are 82 and 2480 nM respectively). Antidepressant; increases swimming and climbing behavior in the forced-swim test in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99300-78-4
Formule moléculaire C17H28ClNO2
Spécification
Nom chimique ou matériau Venlafaxine hydrochloride
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 313.86
Pureté >99%
Poids moléculaire 313.866