Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de venlafaxine
Code produit 17291172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17291172 5 g 5g
17281172 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17291172 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    135.65€ / 5g
    Économisez 27.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 99300-78-4 | C17H28ClNO2, C17H27NO2·HCl | 313.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99300-78-4
Formule moléculaire C17H27NO2·HCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorhydrate de venlafaxine
Quantité 5 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : légèrement soluble.
Point de fusion 217,0°C
Poids de la formule 313,86
compliance-icons
Identifiant produit
  • Venlafaxine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Venlafaxine hydrochloride