Learn More
Venlafaxine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Venlafaxine hydrochloride (Wy 45030 hydrochloride) is an orally active, potent serotonin (5-HT)/norepinephrine (NE) reuptake dual inhibitor. Venlafaxine is an antidepressant.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Venlafaxine hydrochloride |
| CAS | 99300-78-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H28ClNO2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Wy 45030 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 100 mg/mL (318.61 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (159.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1(C(C2=CC=C(OC)C=C2)CN(C)C)CCCCC1.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 313.86 |
| Afficher plus |