Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tube d’aération
Code produit 11913611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tube d’aération
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11913611 Tube d’aération 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11913611 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 06350504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    78.90€ / 1 pièces
    Économisez 43.10€
    35% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Contenu du système et pièces de rechange
  • Pour unités de réaction de reflux de 6, 10, 20 L, LF 150
Spécification
Type Tube d’aération