Learn More
MMM Medcenter™ ETUVE VENTICELL CONFORT 707L 250°C Régulation de température à logique floue par
Marque:  MMM Medcenter™ MC001819
Code produit. 10226273
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Étuve Venticell standard
• Convection à flux tournant ascendant
• Température (ambiance +10°C) à 250°C
• Cheminée d'extraction φ 52mm
• Supports et étagères amovibles pour une décontamination totale
• Etuve Venticell confort
• Régulation Ventilation réglable par pas de 10%. Coupure totale de la ventilation possible. sécurité surchauffe classe 3.1
• Température de sécurité haute réglable
• En cas de dépassement, un régulateur de secours la maintient
• Programmation
• Sur l'étuve à partir de 6 profils en mémoire ou par PC à l'aide du logiciel en option
• Lecteur de carte à mémoire pour sauvegarde et activation des programmes
• Minuterie M/A différée 1 min à 16 ans
• Port RS232
• Etuve Venticell confort 250°C