Learn More
MMM Medcenter™ Étuves de séchage Venticell™
Description
Étuve Venticell standard
• Convection à flux tournant ascendant
• Température (ambiance +10°C) à 250°C
• Cheminée d'extraction φ 52mm
• Supports et étagères amovibles pour une décontamination totale
• Etuve Venticell standard
• Régulation à logique floue
• Affichage numérique retro-éclairé résolution 0,1°C. Ventilation fixe
• Sécurité surchauffe classe 2
• Température de sécurité haute réglable
• En cas de dépassement de cette valeur, coupure du chauffage
• Alarme sonore et visuelle
• Réarmement nécessaire
• Programmation
• Sur l'étuve à partir de 3 profils en mémoire
• Minuterie M/A différée 1 min à 100 h
• Alarme sonore fin de cycle
• Port RS232 pour transfert vers imprimante ou PC
• Construction
• Intérieur inox 1.4301
• Extérieur acier galvanisé peint
• Les étuves à porte vitrée possèdent un éclairage intérieur
• Cheminée d'extraction diamètre 52mm
• Etuve Venticell 250°C
• Convection à flux tournant ascendant
• Température (ambiance +10°C) à 250°C
• Cheminée d'extraction φ 52mm
• Supports et étagères amovibles pour une décontamination totale
• Etuve Venticell standard
• Régulation à logique floue
• Affichage numérique retro-éclairé résolution 0,1°C. Ventilation fixe
• Sécurité surchauffe classe 2
• Température de sécurité haute réglable
• En cas de dépassement de cette valeur, coupure du chauffage
• Alarme sonore et visuelle
• Réarmement nécessaire
• Programmation
• Sur l'étuve à partir de 3 profils en mémoire
• Minuterie M/A différée 1 min à 100 h
• Alarme sonore fin de cycle
• Port RS232 pour transfert vers imprimante ou PC
• Construction
• Intérieur inox 1.4301
• Extérieur acier galvanisé peint
• Les étuves à porte vitrée possèdent un éclairage intérieur
• Cheminée d'extraction diamètre 52mm
• Etuve Venticell 250°C
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 111 L |
| Type | Drying Oven |