Learn More
Asecos™ UNITE DE FILTRATION SOUS PAILLASSE Filtre à charbon actif intégré pour pièger les
Marque:  Asecos™ EP.L.53048
Code produit. 12143971
  • sur devis / 1 pièces
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Filtre à charbon actif intégré pour pièger les solvants. Livré prêt à l'emploi avec 1 m de flexible, 2 colliers diamètres 75mmet un cable de raccordement avec prise 230V/ 50Hz, Dimensions: L x P x H: 390 x 570 x 273mm.
Spécification
Spécification
Soundproofed with Filtration Built For Solvents
Ventilation Box