Description
- Convient aux flacons de stockage Buerkle™, avec ou sans connecteur fileté
- À utiliser avec les flacons de stockage 5, 10, 25 et 60 L
Spécification
Spécification
| Couleur | White, Red |
| Matériau | Polypropylene, Polyethylene |
| Quantité | Pièce |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons de stockage de 5 L, 10 L, 25 L, 60 L |
| Type de bouchon | Ventilé |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| Type de produit | Joint d’aération |