Learn More
Veolia Water Systems Comprimé de stérilisation Veolia Water Systems™
Code produit 11964897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12/paquet
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11964897 12/paquet 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11964897 Fournisseur Veolia Water Systems Code fournisseur CT1
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Comprimés de chlore fiables et efficaces qui réduisent le biofilm et protègent le système de la croissance bactérienne.
  • Comprimés CT1 (boîte de 12) - comprimés de chlore
  • Désinfecte les tubulures ou les tuyaux pour éliminer les bactéries
  • Réduit les biofilms et protège le système de la croissance bactérienne
  • Comprimé de stérilisation
Specifications
Quantité 12/paquet
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • ELGALITE CT-1
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: troclosene sodium, dihydrate, boric acid