Learn More
Veolia Water Systems™ Lampe à UV
Beschreibung
- La lumière UV est utilisée comme bactéricide et permet de décomposer et de photo-oxyder les contaminants organiques en espèces polaires ou ionisées
- L’action bactéricide de la lumière UV endommage l’ADN et l’ARN polymérase à faibles doses, empêchant ainsi la réplication
Spezifikation
Spezifikation
| À utiliser avec (application) | Utilisée comme bactéricide et permet de décomposer et de photo-oxyder les contaminants organiques en espèces polaires ou ionisées. |
| À utiliser avec (équipement) | Bactéricide et pour décomposer et photo-oxyder les contaminants organiques en espèces polaires ou ionisées |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?