Learn More
Veolia Water Systems Systèmes de stockage d’eau Veolia Water Systems™
Code produit 14865211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
14865211 30 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14865211 Fournisseur Veolia Water Systems Code fournisseur LA758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.75€
    2298.45€ / 1 pièces
    Économisez 342.30€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Système de stockage d’eau fiable et robuste d’une capacité de 30 L.
  • Réservoir de stockage de 30 litres
  • Système d’eau de stockage
Spécification
Capacité (métrique) 30 l