Learn More
VER-155008, MedChemExpress
Code produit 16485216
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485216 100 mg
16457017 5 mg
16454298 10 mg
16450627 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16485216 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10941
MedChemExpress VER-155008 is an inhibitor of Hsp70, with IC50s of 0.5 μM, 2.6 μM, and 2.6 μM for Hsp70, Hsc70 and Grp7, respectively, and with a Kd of 0.3 μM for Hsp70.
VER-155008 is an inhibitor of Hsp70, with IC50s of 0.5 μM, 2.6 μM, and 2.6 μM for Hsp70, Hsc70 and Grp7, respectively, and with a Kd of 0.3 μM for Hsp70.
Spécification
Nom chimique ou matériau VER-155008
CAS 1134156-31-2
Couleur Rose
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H23Cl2N7O4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 37 mg/mL (66.50 mM)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C(NCC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)=NC3=C1N=CN=C3N)O4)O)[C@H]4COCC5=CC=C(C#N)C=C5
Poids moléculaire (g/mol) 556.4
Poids de la formule 556.4
Pourcentage de pureté 97.25%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death