Learn More
Chlorhydrate de vérapamil-d3, TRC
Code produit 30457282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457282 5 mg 5mg
30451709 50 mg 50mg
30455563 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30457282 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV1250015MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Verapamil-d3 Hydrochloride
CAS 2714485-49-9
Formule moléculaire C27 D3 H35 N2 O4 . Cl H
Quantité 5 mg
Synonyme (±)-Verapamil-d3 hydrochloride, Verapamil-d3 hydrochloride, Verapamil-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride, 5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methyl-d3-amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile hydrochloride, α-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methyl-d3-amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H/i3D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1)CCc2ccc(OC)c(OC)c2
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)-5-[2-(3,4-diméthoxyphényl)éthyl-(tridéutérométhyl)amino]-2-propan-2-ylpentanenitrile;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 494.081
Poids de la formule 493.279