Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de (±)-vérapamil, 99+ %
Code produit 10403045 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10403045 5 g Flacon en verre 5g
10441012 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10403045 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 329330050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00€
    263.65€ / 5g
    Économisez 29.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 152-11-4 | C27H38N2O4·HCl | 491.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152-11-4
Formule moléculaire C27H38N2O4·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 491.07
Numéro MDL MFCD00055208
Clé InChI DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme verapamil hydrochloride, verapamil hcl, manidon, calcan hydrochloride, cardibeltin, cardiabeltin, cardioprotect, veroptinstada, calaptin, caveril
CID PubChem 62969
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)-5-[2-(3,4-diméthoxyphényl)éthyl-méthylamino]-2-propan-2-ylpentanenitrile ; chlorhydrate
SMILES CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Verapamil hydrochloride
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 140.0°C to 144.0°C
Couleur Blanc
pH 4.5 to 6.5 (5% soln.)
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 10144
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 491.07
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (±)-Verapamil hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.