Learn More
Chlorhydrate de vérapamil, 99,9 %, MP Biomedicals™
Code produit 11435502 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435502 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11435502 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219554505
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Verapamil hydrochloride
CAS 52-53-9
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.999
Formule moléculaire C27H38N2O4
Quantité 5 g
Synonyme verapamil, iproveratril, vasolan, dilacoran, isoptin, cordilox, calan, verapamilo, verapamilum, falicard
Clé InChI SGTNSNPWRIOYBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)-5-[2-(3,4-diméthoxyphényl)éthyl-méthylamino]-2-propane-2-ylpentanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 454.611
CID PubChem 2520
ChEBI CHEBI:77733
Poids de la formule 491.1
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (±)-Verapamil Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: verapamil hydrochloride