Learn More
Verapamil hydrochloride, MedChemExpress
Description
Verapamil hydrochloride ((±)-Verapamil hydrochloride) is a calcium channel blocker and a potent and orally active first-generation P-glycoprotein (P-gp) inhibitor. Verapamil hydrochloride also inhibits CYP3A4. Verapamil hydrochloride has the potential for high blood pressure, heart arrhythmias and angina research.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Verapamil hydrochloride |
| CAS | 152-11-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H39ClN2O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (±)-Verapamil hydrochlorideCP-16533-1 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | H2O : 50 mg/mL (101.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (63.13 mM) |
| SMILES | [H]Cl.COC1=CC=C(C(C#N)(C(C)C)CCCN(CCC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C)C=C1OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 491.06 |
| Afficher plus |