Learn More
(±)-Chlorhydrate de vérapamil, MP Biomedicals™
Code produit 11425502 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11425502 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11425502 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219554501
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Il agit comme modulateur des canaux calciques, antagoniste des récepteurs adrénergiques, antiarythmique, dépresseur cardiaque et vasodilatateur coronarien. (±)-Chlorhydrate de vérapamil, MP Biomedicals est unα 1-antagoniste et inhibiteur des canaux calciques agissant par inhibition
Il agit en obstruant les canaux et en limitant l'entrée du calcium dans les cellules musculaires lisses des parois artériolaires et, à doses plus élevées, dans les cellules musculaires cardiaques.
  • Bloque les canaux Ca2+ de type L dans les muscles lisses et cardiaques
  • Induit l'apoptose des cellules d'adénocarcinome colique primaire et métastatique humaines in vitro
  • Agent d'inversion de la résistance aux médicaments agissant sur la Pgp, par exemple en diminuant l'élimination tubulaire rénale de la digoxine
  • Augmente l'activité ATPase basale de la Pgp
  • Substrat du CYP3A4 et du CYP2C6
Spécification
CAS 152-11-4
Point de fusion 140 °C à 150 °C (littérature)
Formule moléculaire C27H39ClN2O4
Quantité 1 g
Synonyme verapamil hydrochloride, verapamil hcl, manidon, calcan hydrochloride, cardibeltin, cardiabeltin, cardioprotect, veroptinstada, calaptin, caveril
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (7g/100mL) ; peu soluble en chloroforme ; soluble dans de l’éthanol (26 mg/mL), de l’isopropanol, de l’acétone, de l’acétate d’éthyle ; librement soluble dans le méthanol (>100 mg/mL), le DMF (>100 mg/mL) ; pratiquement insoluble dans l’éther.
Clé InChI DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC.Cl
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)-5-[2-(3,4-diméthoxyphényl)éthylméthylamino]-2-propan-2-ylpentanenitrile;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 491.069
CID PubChem 62969
Poids de la formule 491.1
Forme physique Poudre