Learn More
R&D Systems™ Veratridine
Description
Voltage-gated Na+ channel opener; increases intracellular Ca2+ with no effect on the Na+/Ca2+ exchanger. Steroid-derived alkaloid neurotoxin. Increases membrane Na+ permeability and depolarizes excitable tissues.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Veratridine |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 673.79 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 673.8 |