Learn More
Thermo Scientific™ Vératrine, ≥97 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 mg |
| Description | Blanc |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| À utiliser avec (application) | Active les canaux ioniques de sodium |
| Doser | ≥97% |
| CAS | 71-62-5 |
| Formule moléculaire | C36H51NO11 |
| Poids de la formule | 673.80g/mol |
| Synonyme | 3-Veratroylveracevine |
| Solubilité | Soluble in ethanol or DMSO; Freely soluble in chloroform; Also soluble in 1M HCl |
| Afficher plus |