Learn More
Vératrole, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10225590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10225590 100 g Flacon en verre 100g
10317630 500 g Flacon en verre 500g
10686362 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10225590 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.45€
    24.65€ / 100g
    Économisez 4.80€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 91-16-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-16-7
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00008357
Clé InChI ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
CID PubChem 7043
ChEBI CHEBI:59114
Nom IUPAC 1,2-diméthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Veratrole
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 15°C
Couleur Blanc à crème
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 206°C to 207°C
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(OCH3)2
Indice de réfraction 1.5330 to 1.535
Quantité 100 g
Beilstein 06, 771
Merck Index 15, 10150
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,acetone and ether
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Veratrole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.