Learn More
Veratrole, TRC
Code produit 30454780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454780 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454780 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV12780010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Guaiacol methylether
CAS 91-16-7
Formule moléculaire C8 H10 O2
Quantité 10 g
Synonyme Benzene','1,2-dimethoxy-, Benzene','o-dimethoxy- (8CI), 1,2-Dimethoxybenzene, 2-Methoxyanisole, Catechol dimethyl ether, Methylguaiacol, NSC 16934, O,O-Dimethylcatechol, Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrol, Veratrole, o-Dimethoxybenzene, o-Hydroquinone dimethyl ether, o-Methoxyanisole
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccccc1OC
Nom IUPAC 1,2-diméthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 138.16
Poids de la formule 138.0681