Learn More
Veratryl alcohol, MedChemExpress
Code produit 16425126
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16425126 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16425126 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY107858
MedChemExpress Veratryl alcohol (3,4-Dimethoxybenzenemethanol), a secondary metabolite of some lignin degrading fungi, is commonly used nonphenolic substrate for assaying ligninolytic activity.
Veratryl alcohol (3,4-Dimethoxybenzenemethanol), a secondary metabolite of some lignin degrading fungi, is commonly used nonphenolic substrate for assaying ligninolytic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Veratryl alcohol
CAS 93-03-8
Couleur Incolores à légèrement jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H12O3
Quantité 100 mg
Synonyme 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Informations sur la solubilité Ethanol : 100 mg/mL (594.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Oil