Learn More
Phenomenex™ Verex™ Certificat+MSQ Capsules à vis préassemblées, 9 mm, avec septa verrouillé, pré-fente
Code produit 31743246 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Pk.
1000 Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31743246 100 Pk. 100 pièces
31741246 1000 Pk. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31743246 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AR0897212M
Expédition estimée: 26-11-2026
Accessoires pour utilisation avec des fioles de chromatographie et dans diverses applications chromatographiques.
  • Analyse : Propreté et performance testées de manière standard
  • Certification : 100 % sans défaut
  • Configurations : Fioles spécialisées, fioles à bouchon serti, fioles à bouchon vissé, fioles à bouchon snap, kits de fioles assemblés VOA/ASE, kits de stockage assemblés VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Pré-fendu Oui
Stérilité Stérile
Septum PTFE / silicone
Quantité 100 Pk.
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon