Learn More
Phenomenex™ Verex™ Capsules à vis préassemblées Cert+, 9 mm, avec septa fixée, sans fente
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Analyse : Propreté et performance testées de manière standard
- Certification : 100 % sans défaut
- Configurations : Fioles spécialisées, fioles à bouchon serti, fioles à bouchon vissé, fioles à bouchon snap, kits de fioles assemblés VOA/ASE, kits de stockage assemblés VOA/ASE
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Stérile |
| Septum | PTFE / silicone |
| Quantité | 100 Pk. |
| Taille du bouchon | 9 mm |
| Marking Spot | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Bouchon |