Learn More
Phenomenex™ Verex™ Scellés sertissés, 20 mm, avec septa moulé Pharmafix, sans fente
Code produit 31748503 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Pk.
1000 Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31748503 100 Pk. 100 pièces
31747599 1000 Pk. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31748503 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AR052D012
Expédition estimée: 26-11-2026
Accessoires pour utilisation avec des fioles de chromatographie et dans diverses applications chromatographiques.
  • Analyse : Propreté et performance testées de manière standard
  • Certification : 100 % sans défaut
  • Configurations : Fioles spécialisées, fioles à bouchon serti, fioles à bouchon vissé, fioles à bouchon snap, kits de fioles assemblés VOA/ASE, kits de stockage assemblés VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Argent
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Quantité 100 Pk.
Taille du bouchon 20 mm
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon