Learn More
Phenomenex™ Verex™ Scellés à sertir (UE), 11 mm, avec septa, sans fente
Code produit 31749077 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Rouge
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31749077 Argent 100 pièces
31742794 Rouge 100 pièces
31743229 Bleu 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31749077 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AR1574012
Expédition estimée: 25-11-2026
Accessoires pour utilisation avec des fioles de chromatographie et dans diverses applications chromatographiques.
  • Analyse : Propreté et performance testées de manière standard
  • Certification : 100 % sans défaut
  • Configurations : Fioles spécialisées, fioles à bouchon serti, fioles à bouchon vissé, fioles à bouchon snap, kits de fioles assemblés VOA/ASE, kits de stockage assemblés VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Argent
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Septum PTFE / caoutchouc
Quantité 100 Pk.
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon