Learn More
Phenomenex™ Verex™ Magnetic Crimp Seals, 20 mm, with Septa, No Slit
Code produit 31745037 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Septum:
Butyl Rubber/PTFE
PTFE/Silicone
Quantité:
100 Pk.
1000 Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Septum Quantité Conditionnement
31745037 Butyl Rubber/PTFE 100 Pk. 100 pièces
31742159 PTFE/Silicone 100 Pk. 100 pièces
31743127 PTFE/Silicone 1000 Pk. 1000 pièces
31744572 Butyl Rubber/PTFE 1000 Pk. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31745037 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AR052C512
Expédition estimée: 25-09-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Silver
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Pré-fendu No
Stérilité Sterile
Septum Butyl Rubber/PTFE
Quantité 100 Pk.
Taille du bouchon 20 mm
Marking Spot No
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Cap