Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 10 mm, with Septa, No Slit
Code produit 31747632 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Pk.
1000 Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31747632 100 Pk. 100 pièces
31746893 1000 Pk. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31747632 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AR0805712
Expédition estimée: 02-11-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Black
Diamètre (métrique) externe 10 mm
Pré-fendu No
Stérilité Sterile
Septum PTFE/Silicone
Quantité 100 Pk.
Taille du bouchon 10 mm
Marking Spot No
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Cap