Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 13 mm, with Septa, No Slit
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
- Certification: 100% defect-free
- Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
Spécification
Spécification
| Couleur | Black |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Sterile |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Quantité | 100 Pk. |
| Taille du bouchon | 13 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Cap |