Learn More
Phenomenex™ Verex™ Bouchons à vis préassemblés, 8 mm, avec septa fixée, sans fente
Code produit 31742222 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Pk.
1000 Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31742222 100 Pk. 100 pièces
31741937 1000 Pk. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31742222 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AR0885712B
Expédition estimée: 26-11-2026
Accessoires pour utilisation avec des fioles de chromatographie et dans diverses applications chromatographiques.
  • Analyse : Propreté et performance testées de manière standard
  • Certification : 100 % sans défaut
  • Configurations : Fioles spécialisées, fioles à bouchon serti, fioles à bouchon vissé, fioles à bouchon snap, kits de fioles assemblés VOA/ASE, kits de stockage assemblés VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Noir
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Septum PTFE / silicone
Quantité 100 Pk.
Taille du bouchon 8 mm
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon