Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 9 mm, with Bonded-In Septa, Pre-Slit
Code produit 31747972 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Black
Blue
Silver
Quantité:
100 Pk.
1000 Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
31747972 Silver 100 Pk. 100 pièces
31744526 Blue 100 Pk. 100 pièces
31744037 Blue 1000 Pk. 1000 pièces
31746749 Silver 1000 Pk. 1000 pièces
31744890 Black 100 Pk. 100 pièces
31746529 Black 1000 Pk. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31747972 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AR0897612B
Expédition estimée: 04-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Silver
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Pré-fendu Yes
Stérilité Sterile
Septum PTFE/Silicone
Quantité 100 Pk.
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot No
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Cap