Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 9 mm, with Septa, No Slit
Code produit 31748935 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Septum:
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
Couleur:
Black
Blue
Quantité:
100 Pk.
1000 Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Septum Couleur Quantité Conditionnement
31748935 PTFE/Silicone Black 1000 Pk. 1000 pièces
31744167 PTFE/Rubber Blue 100 Pk. 100 pièces
31748342 PTFE/Rubber Blue 1000 Pk. 1000 pièces
31744539 PTFE/Silicone Blue 100 Pk. 100 pièces
31743469 PTFE/Silicone Blue 1000 Pk. 1000 pièces
31743749 PTFE/Silicone Black 100 Pk. 100 pièces
31748695 PTFE/Silicone/PTFE Blue 100 Pk. 100 pièces
31743240 PTFE/Silicone/PTFE Blue 1000 Pk. 1000 pièces
31743048 PTFE/Silicone/PTFE Black 100 Pk. 100 pièces
31748706 PTFE/Silicone/PTFE Black 1000 Pk. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 31748935 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AR0895713
Expédition estimée: 25-09-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Black
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Pré-fendu No
Stérilité Sterile
Septum PTFE/Silicone
Quantité 1000 Pk.
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot No
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Cap