Learn More
Phenomenex™ Verex™ Bouchons à vis préassemblés (UE), 9 mm, avec septa, sans fente
Code produit 31748338 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31748338 Bleu 100 pièces
31746185 Noir 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31748338 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AR1895212
Expédition estimée: 25-11-2026
Accessoires pour utilisation avec des fioles de chromatographie et dans diverses applications chromatographiques.
  • Analyse : Propreté et performance testées de manière standard
  • Certification : 100 % sans défaut
  • Configurations : Fioles spécialisées, fioles à bouchon serti, fioles à bouchon vissé, fioles à bouchon snap, kits de fioles assemblés VOA/ASE, kits de stockage assemblés VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Septum PTFE / silicone
Quantité 100 Pk.
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon