Learn More
Phenomenex™ Verex™ Screw Caps with Septa, 9 mm, No Slit (PFAS-Free)
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
- Certification: 100% defect-free
- Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
Spécification
Spécification
| Couleur | Black |
| Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
| Matériau | Polypropylene |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Sterile |
| Septum | Silicone/Polypropylene |
| Quantité | 1000 Pk. |
| Taille du bouchon | 9 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |