Learn More
Phenomenex™ Verex™ Bouchons à vis, plein, polypropylène, non doublés (sans septa)
Code produit 31744195 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31744195 Noir 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31744195 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AR089C713
Expédition estimée: 26-11-2026
Accessoires pour utilisation avec des fioles de chromatographie et dans diverses applications chromatographiques.
  • Analyse : Propreté et performance testées de manière standard
  • Certification : 100 % sans défaut
  • Configurations : Fioles spécialisées, fioles à bouchon serti, fioles à bouchon vissé, fioles à bouchon snap, kits de fioles assemblés VOA/ASE, kits de stockage assemblés VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Noir
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Matériau Polypropylène
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon