Learn More
Vericiguat, MedChemExpress
Code produit 16487176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16487176 100 mg -
16479717 5 mg 5mg
16477188 10 mg -
16440286 2 mg -
16403217 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16487176 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16774
MedChemExpress Vericiguat (BAY1021189) is a potent, orally available and soluble guanylate cyclase stimulator.
Vericiguat (BAY1021189) is a potent, orally available and soluble guanylate cyclase stimulator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vericiguat
CAS 1350653-20-1
Couleur Light Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H16F2N8O2
Quantité 100 mg
Synonyme BAY1021189
Informations sur la solubilité DMSO : 60 mg/mL (140.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=C(N)N=C(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=C(F)C=C42)N=C1N
Poids moléculaire (g/mol) 426.38
Poids de la formule 426.38
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation