Learn More
Cole-Parmer™ Kit d'hygiène rapide des surfaces
Code produit 11740559 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 tests
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11740559 50 tests 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11740559 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1404030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    160.45€ / 50 pièces
    Économisez 35.55€
    18% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Utilisez ce kit d'hygiène de surface rapide pour détecter les résidus alimentaires invisibles sans instrument, en seulement 10 à 60 secondes.
  • VERIcleen est sensible aux résidus alimentaires, notamment la viande, les produits laitiers, la boulangerie, les boissons, les œufs, les poissons, etc. Il constitue un programme d’hygiène rapide peu coûteux pour les industries alimentaires, de détail et institutionnelles.
  • Les applications comprennent les programmes HACCP, la conformité à l’hygiène du lavage des mains et la surveillance générale de l’assainissement.
  • L’application est extrêmement simple, il suffit de le vaporiser sur une surface sèche et humide.
  • Une « surface propre » ne présente aucune coloration violette avant 3 minutes.
  • Une surface « non propre » devient violette en 10 à 60 secondes.
  • Chaque kit comprend 50 tests dans un récipient hermétique à couvercle clipsable, 1 flacon de liquide mouillant avec atomiseur, une notice d'utilisation et un sachet déshydratant.
    • Si le dessiccant à l'intérieur du sachet est passé du bleu au rose, les bandelettes ont été mal conservées et peuvent être inutilisables.
Spécification
Quantité 50 tests
Type d’échantillon Échantillon environnemental, Échantillon alimentaire
Vitesse de réaction 10 sec. to 3 min.