Learn More
Unity Lab Services™ Rapport de Vérification Autoclave
Code produit 12568526
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Autoclaves
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12568526 Autoclaves 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12568526 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur UMVP9323
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
  • Contrôle de la pression et température à 1,05 bar (121°C) et 2,04 bar (134°C)
  • Prestation effectuée avec un manomètre raccordé COFRAC
  • Fourniture d'un rapport de vérification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Autoclaves
Durée 1 jour
Type de produit Rapport de vérification