Learn More
Unity Lab Services™ Constat de Vérification Conductimètre
Code produit 11789218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
11789218 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11789218 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur UMVP9354
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
  • Vérification de la précision des mesures par rapport aux solutions, aux étalons thermostatés (84 μs, 147 μs, 1 413 μs, 12,88 ms) et par simulation, par voie électronique si possible
  • Vérification de la précision de la température si l’appareil est équipé d’un capteur de température
  • Références de température et de résistance aux normes nationales et internationales
  • Production du rapport de vérification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Conductimètre
Type de produit Rapport de vérification